Merck
O0136
Sigma-Aldrich
Sodium oxalate
BioXtra
Synonim(y):
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
Wybierz wielkość
100 G
366,00 zł
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
366,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaOOCCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.00
Beilstein:
3631622
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.0% (titration)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fluoroalkane aromatization over hot sodium oxalate.
McAlexander LH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 99(1), 67-72 (1999)
Photoelectrocatalytic degradation of sodium oxalate by TiO2/Ti thin film electrode.
Chang CY, et al.
International Journal of Photoenergy, 2012 (2012)
Sodium oxalate structure refinement.
Reed DA and Olmstead MM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 37(4), 938-939 (1981)
Hong-Joo Lee et al.
Bioresource technology, 130, 211-217 (2013-01-12)
The present study investigated the feasibility of the recovery and reuse oxalic acid in a multistage process for the pretreatment of a lignocellulosic biomass. Electrodialysis (ED), an electrochemical process using ion exchange membranes, was used to recover and reuse oxalic
Jiří Jan et al.
Water research, 47(2), 547-557 (2012-12-12)
Correct identification of P forms together with their main Fe and Al binding partners in non-calcareous sediments is of crucial importance for evaluation of P cycling in water bodies. In this paper, we assess extraction methods frequently used for this