Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 549,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
549,00 zł
Nazwa produktu
Sodium iodoacetate, ≥98%, BioUltra
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
208 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.02%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99.5% (NT) | assay ≥98.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form powder or flakes |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: soluble, clear to hazy |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodoacetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
406.4 °F
flash_point_c
208 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I9148-5G | 04061832947969 |
| I9148-25G | 04061832947952 |