Merck
379735
Sigma-Aldrich
Sodium oxalate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
Wybierz wielkość
5 G
454,00 zł
25 G
1020,00 zł
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
454,00 zł
25 G
1020,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaOOCCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.00
Beilstein:
3631622
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Analytical procedures and methods validation for oxalate content estimation: Validates methods for estimating oxalate content, using sodium oxalate as a reducing agent in various analytical procedures (D Karamad et al., 2019).
  • High-efficiency cathode sodium compensation for sodium-ion batteries: Explores the use of sodium oxalate in enhancing the performance of sodium-ion batteries (YB Niu et al., 2020).
  • Solubility of sodium oxalate in Concentrated electrolyte solutions: Discusses the solubility characteristics of sodium oxalate in various electrolyte solutions at different temperatures (G Hefter, A Tromans, PM May, 2018).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jiří Jan et al.
Water research, 47(2), 547-557 (2012-12-12)
Correct identification of P forms together with their main Fe and Al binding partners in non-calcareous sediments is of crucial importance for evaluation of P cycling in water bodies. In this paper, we assess extraction methods frequently used for this
Taiying Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 334-344 (2012-12-12)
Dilute oxalic acid pretreatment was applied to maple wood to improve compatibility with downstream operations, and its performance in pretreatment and subsequent enzymatic hydrolysis was compared to results for hydrothermal and dilute hydrochloric and sulfuric acid pretreatments. The highest total
Lu Gao et al.
International journal of phytoremediation, 15(4), 307-319 (2013-03-16)
Phytolacca americana L. can accumulate large amounts of heavy metals in its aerial tissues, especially cadmium (Cd) and manganese (Mn). It has great potential for use in phytoextraction of metals from multi-metal-contaminated soils. This study was conducted to further investigate
Lois Fernandez et al.
Clinical biochemistry, 46(4-5), 285-288 (2012-12-12)
There are no direct comparisons of blood glucose values in samples collected with barrier serum tubes (SST) and NaF/potassium oxalate (NaF/KOx) plasma tubes. Collection of samples in SST tubes can offer considerable savings and specimen processing advantages for national level
F Debela et al.
Journal of environmental management, 116, 156-162 (2013-01-15)
Pyromorphite (PY) and some zinc phosphates (Zn-P) are very sparingly soluble minerals and hence can immobilize Pb and Zn in contaminated soils. However, mechanisms leading to the poor efficiency of PY and Zn-P formation in contaminated soils amended with P
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf