Przejdź do
N7758
Naloxone hydrochloride dihydrate
≥98% (TLC and titration),  μ, κ, δ, and σ opioid receptor antagonist, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO4 · HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6260807
Assay:
≥98% (TLC and titration)
Form:
powder
757,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Naloxone hydrochloride dihydrate, ≥98% (TLC and titration), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC and titration)
form
powder
optical activity
[α]25/D −178.6°, c = 2.5 in H2O(lit.)
color
white to off-white
solubility
ethanol: 3.3 mg/mL, H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
InChI key
TXMZWEASFRBVKY-IOQDSZRYSA-N
Gene Information
Application
Naloxone hydrochloride dihydrate has been used in:
  • isotonic saline and injected subcutaneously into experimental rats to study its involvement with withdrawal syndrome in morphine-dependent rats
  • as opioid receptor antagonist to examine the role of the endogenous opioid system in infantile amnesia for contextual fear
  • as a reference neutral antagonist to define the maximum effect (Emax) of the system
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist for μ, κ, δ, and σ opioid receptors; blocks the action of σ-agonists at opioid sites. Naloxone′s antagonistic effect last for about 45 min and thus, requires repeated dosage. It results in critical side effects such as pulmonary edema.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Light sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8404P8511N2001
assay
≥98% (TLC and titration)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC and titration)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 3.3 mg/mL, H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naloxone hydrochloride dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N7758-5G04061832557588
N7758-250MG04061834118176
N7758-1G04061834118169