Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł 1071,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
383,00 zł
Nazwa produktu
Neostigmine bromide, ≥98% (HPLC and titration), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and titration)
form
powder
color
white
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
SMILES string
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ACHE(43)
Application
- to control reaction specificity of acetylcholinesterase in coronal organ of Botryllus schlosseri.
- to study its effects on abnormal contraction of pyloric circular smooth muscle strips (PCSMS).
- to study its effects on depolarization of bag cell neurons.[1]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC and titration) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ACHE(43) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neostigmine bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N2001-5G | 04061832948256 |
| N2001-1G | 04061834110026 |
| N2001-10G | 04061832948249 |