This product is not tested for Nitrosamine content. This product is research use only. Test specifications for this product is listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a8404#product-documentation
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 433,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
Nazwa produktu
Amitriptyline hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
InChI key
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Application
- as an antidepressant to study its effects on social behavior and memory in transgenic for acid sphingomyelinase (t-ASM) mice[1]
- as a tricyclic antidepressant to analyze its effects on glucocorticoid receptor function in whole human blood[2]
- as an anti-depressant to study its effects on scratching and locomotion behavior in chloroquine-induced mouse[3]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay >98% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: soluble, ethanol: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL, ethanol: soluble | solubility - |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amitriptyline hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
is this standard tested for Nitrosamine content (NDMA)?