Przejdź do
P8511
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Synonim(y):
Tranylcypromine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C3H4NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
mp
162-169 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1
InChI key
ZPEFMSTTZXJOTM-OULXEKPRSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Non-selective MAO-A/B inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1761P22370C7698
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
97%
assay
≥94% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
water: 0.0333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
microbial
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)