Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 497,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
497,00 zł
Nazwa produktu
L-Methionine sulfoxide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
255 °C
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
InChI key
QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
- The DmsABC S-oxide reductase is an essential component of a novel, hypochlorite-inducible system of extracellular stress defense in Haemophilus influenzae: This study illustrates the enzymatic action of L-Methionine sulfoxide reductase in bacterial defense systems, underscoring its biotechnological applications in developing antimicrobial strategies (Nasreen et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.5% (NT) |
| mp 255 °C | mp 275 °C | mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) |
| color white to off-white | color - | color white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information rat ... Ggt1(116568) | Gene Information rat ... Ggt1(116568) | Gene Information rat ... Ggt1(116568) | Gene Information rat ... Ggt1(116568) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1126-5G | 04061832417219 |
| M1126-1G | 04061834037934 |