Przejdź do
64319
L-Methionine
≥99.5% (NT), BioUltra
Synonim(y):
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-562-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Methionine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Quality Segment
biological source
synthetic
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +23.7±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.40, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
<ul>
<li><strong>ROS-Responsive and Self-Tumor Curing Methionine Polymer Library Based Nanoparticles with Self-Accelerated Drug Release and Hydrophobicity/Hydrophilicity Switching Capability for Enhanced Cancer Therapy</strong>: This publication details the development of L-Methionine based nanoparticles, showcasing its pivotal role in advancing drug delivery systems for cancer treatment. The study highlights the potential of these systems in enhancing therapeutic efficacy through controlled drug release (Liu et al., 2024).</li>
<li><strong>N-acetyl-l-methionine dietary supplementation improves meat quality by oxidative stability of finishing Angus heifers</strong>: This study explores the benefits of L-Methionine supplementation in animal diets, emphasizing its impact on improving meat quality and oxidative stability, which is crucial for the meat production industry and nutritional science (Liu et al., 2024).</li>
</ul>
Other Notes
Synthesis of labels for protonation studies by Fourier Transform Infrared Methods for L-glutaric-513C acid[1]; Spacer in isotachophoresis of serum proteins; Essential in culture media for some malignant human cell lines[2][3]; Growth requirement of various microorganisms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5308M962539496
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99.5% (NT)
assay
99.0-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
TraceCERT®
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)