Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 120,00 zł | |
| 25 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 201,00 zł | |
| 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 575,00 zł | |
| 500 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 2310,00 zł | |
| 1 kg | Przewidywany termin wysyłki02 lipca 2026zSchnelldorf Distribution | 3480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
L-Methionine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 99.0-101.0% | assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99% |
| color white | color white | color white | color - |
| mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M9625-500G | 04061835367344 |
| M9625-25G | 04061835367337 |
| M9625-1KG | 04061834064435 |
| M9625-5G | 04061835367351 |
| M9625-100G | 04061835367320 |