Przejdź do
M0876
L-Methionine sulfone
≥98% (TLC)
Synonim(y):
L-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
230-774-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725510
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Methionine sulfone,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
mp
275 °C
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Biochem/physiol Actions
L-Methionine sulfone may be used to study pupae development of the silkworm Bombyx mori L. L-Methionine sulfone may be used as a complexing agent to study conformational structures and stereospecificity of enzymes such as glutamate synthase and gamma-glutamyl transpeptidase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1126M962564319
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
275 °C
mp
255 °C
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
detection
application(s)
-
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?