Przejdź do
L5164
Laser Tough-Tags
L × W 1 5/8 in. × 5/8 in.
Synonim(y):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech LTTI-2000, label, product identification label
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech LTTI-2000
Material:
polyester , white
L × w:
1 5/8 in. × 5/8 in.
Packaging:
pack of 1,600 ea (64 labels per sheet)
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyester , white
packaging
pack of 1,600 ea (64 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-2000
technique(s)
PCR: suitable
L × W
1 5/8 in. × 5/8 in.
General description
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Application
General purpose
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L5039L5289Z688363
material
polyester , white
material
polyester , white
material
polyester , white
material
polyester , white
L × W
1 5/8 in. × 5/8 in.
L × W
1.0 in. × 1.0 in.
L × W
23 mm × 8 mm
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTM-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSW-2240
packaging
pack of 1,600 ea (64 labels per sheet)
packaging
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
packaging
pack of 3,850 ea (154 labels per sheet)
packaging
pkg of 2975 pkg 25 sheets of 119 labels
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L5164-1PAK04061826746141