Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech LTTI-1000
Material:
polyester , white
L × w:
1.0 in. × 1.0 in.
Packaging:
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polyester , white
packaging
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-1000
technique(s)
PCR: suitable
L × W
1.0 in. × 1.0 in.
General description
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Application
Ideal for microscope slides
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTI-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTI-2000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTM-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSW-2240 |
| material polyester , white | material polyester , white | material polyester , white | material polyester , white |
| L × W 1.0 in. × 1.0 in. | L × W 1 5/8 in. × 5/8 in. | L × W 23 mm × 8 mm | L × W 0.94 in. × 0.5 in. |
| packaging pack of 1,600 ea (80 labels per sheet) | packaging pack of 1,600 ea (64 labels per sheet) | packaging pack of 3,850 ea (154 labels per sheet) | packaging pkg of 2975 pkg 25 sheets of 119 labels |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L5039-1PAK | 04061826746134 |