Kluczowe dokumenty
Z688363
Laser Tough-Tags
Microcentrifuge tube labels, white, L × W 0.94 in. × 0.5 in.
Synonim(y):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Wybierz wielkość
1 PKG
433,00 zł
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
433,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyester
white
opakowanie
pkg of 2975 pkg 25 sheets of 119 labels
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech TTSW-2240
metody
PCR: suitable
dł. × szerokość
0.94 in. × 0.5 in.
Opis ogólny
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Informacje prawne
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)