Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,00 zł
material
polyester , white
packaging
pack of 3,850 ea (154 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTM-1000
technique(s)
PCR: suitable
L × W
23 mm × 8 mm
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L × W 23 mm × 8 mm | description L × W 1.0 in. × 1.0 in. | description white, size 1.28 in. × 0.5 in. | description L × W 1 5/8 in. × 5/8 in. |
| L × W 23 mm × 8 mm | L × W 1.0 in. × 1.0 in. | L × W - | L × W 1 5/8 in. × 5/8 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTM-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTI-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLW-2016 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTI-2000 |
| material polyester , white | material polyester , white | material polyester , white | material polyester , white |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable |
| packaging pack of 3,850 ea (154 labels per sheet) | packaging pack of 1,600 ea (80 labels per sheet) | packaging pack of 2,125 ea (85 labels per sheet) | packaging pack of 1,600 ea (64 labels per sheet) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags™
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?