Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 997,00 zł |
Informacje o tej pozycji
997,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
64000 Da
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Application
Biochem/physiol Actions
Extracellular cysteine proteinase inhibitor.
LMW kininogen is a major extracellular cysteine proteinase inhibitor. Tissue kallikrein releases bradykinin, a potent bronchoconstrictor and vasoactive agent, from both HMW and LMY kininogen.
Physical form
Lyophilized from a solution in sodium acetate and sodium chloride.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form liquid | form lyophilized powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| biological source human plasma | biological source - | biological source human plasma | biological source human plasma |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?