Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3090,00 zł
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 422686-1MG | 04055977187212 |