Human fibronectin is composed of two nearly identical disulfide bound peptides. Each has a molecular weight of 220 kDa for a combined total of 440 kDa.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł | |
| 2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3480,00 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1900,00 zł
Nazwa produktu
Fibronectin human plasma, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
biological source
human plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
In coating culture surfaces, fibronectin should be diluted in sterile balanced sterile salt solution and coated with minimal volume. Surface should then be air dried for 45 minutes at room temp and can be stored for 2-4 weeks at 2-8°C.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility - | sterility - |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human | biological source human plasma |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibronectin human plasma
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Rozcieńczona fibronektyna do mocowania komórek, w zależności od typu komórek. Protokół powlekania, produkty i często zadawane pytania.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Produkty
Białka macierzy zewnątrzkomórkowej, takie jak laminina, kolagen i fibronektyna, mogą być stosowane jako podłoża do mocowania komórek w hodowli komórkowej.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F1056-5MG | 04061833611623 |
| F1056-2MG | 04061833611616 |
| F1056-1MG | 04061833611609 |
-
What is the molecular weight of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
This is to ask a question regarding coating flasks with the human freeze-dried fibronectin (F1056). After dissolving it in sterile water and diluting to the desired concentration should I incubate the flasks at 4 or 37 degrees overnight? Many thanks!
1 answer-
As noted in the DESCRIPTION section of the Product Detail Page, fibronectin should be diluted in a sterile balanced sterile salt solution and coated with minimal volume. The surface should then be air dried for 45 minutes at room temp and can be stored for 2-4 weeks at 2-8°C. See the information below for a brief protocol:
To coat culture surfaces:
1. Dilute fibronectin in a sterile balanced salt solution
and coat the culture surface (1-5 mg/cm2) with a
minimal volume.
2. Allow to air dry for at least 45 minutes at room
temperature, Excess fibronectin may be removed
by aspiration, but this is not necessary.
3. Fibronectin coated cultureware can be stored for
2-4 weeks at 2-8 °C in a closed sterile container or
sterile sealable bags.Helpful?
-
-
How long can I store fibronectin coated plates, etc?
1 answer-
Fibronectin coated cultureware can be stored for 2-4 weeks at 2-8 °C in a closed sterile container, or in sterile sealable bags.
Helpful?
-
-
What is the procedure for coating culture surfaces with fibronectin?
1 answer-
To coat culture surfaces: 1. Dilute fibronectin in sterile balanced salt solution and coat the culture surface (1-5 μg/cm2) with a minimal volume. 2. Allow to air dry for at least 45 minutes at room temperature. Excess fibronectin may be removed by aspiration, but this is not necessary.
Helpful?
-
-
How do I choose which fibronectin product to use to coat culture surfaces for cell growth?
1 answer-
The species source for the fibronectin used when coating culture surfaces is not important. It is the presence of the RGD binding site that is present in all fibronectins that promotes binding.
Helpful?
-
-
How long can I store the fibronectin solution?
1 answer-
The product is good for at least a year at 2-8 °C if kept sterile.
Helpful?
-
-
How do I test the wells/flasks that have been coated with fibronectin?
1 answer-
We test the coated culture surface by culturing cells. We compare the adherence of the cells to wells that have been coated with media containing BSA (negative) and media containing 10% FBS (positive). The cell growth should be not less than 50% of the positive control and greater than 50% of the negative control.
Helpful?
-
-
How do I solubilized Fibronectin?
1 answer-
Dissolve at 1 mg/mL in water. Allow to dissolve for at least 30 minutes at 37 °C. A small amount of undissolved material may remain. This will not affect product performance.
Helpful?
-
-
What is the difference between Fibronectin Products F2006 and F1056?
1 answer-
The difference between Product Nos. F2006 and F1056 is in the purity specifications and endotoxin testing. Product No. F2006 has a purity specification of ≥90% and is not tested for endotoxin contamination. Product No. F1056 has a purity specification of ≥95% and is tested for endotoxin contamination with a specification of ≤100 EU/mg.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.