Przejdź do
K3375
Kynurenic acid
≥98% (HPLC), powder, NMDA receptor antagonist
Kynurenic acid
Synonim(y):
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-751-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
147451
Assay:
≥98%
Form:
powder
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kynurenic acid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Application
Kynurenic acid has been used as a constituent in dissection saline solution for embryonic cerebral cortical cells and human primary astrocytes. It has also been used as a medium supplement for murine intestinal epithelial cell line, MODE-K and induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived neurons cells.
Biochem/physiol Actions
Kynurenic acid (KynA) is a non-selective antagonist of N-methyl-d-aspartate (NMDA), α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) and kainate receptors. It blocks kainic acid neurotoxicity. Kynurenic acid also blocks nicotinic acetylcholine receptors. It is a by-product of tryptophan catabolic pathway. Kynurenic acid is a neuromodulator and controls the levels of glutamate, dopamine, acetylcholine and α-aminobutyric acid (GABA). KynA controls neuroendocrine functions and altered levels of KynA is a potential marker in depression, schizophrenia Alzheimer′s and Huntington′s diseases.[1] Normal levels of KynA in the brain is crucial for the cognitive function.[2]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0497C0496SML1937
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
275 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143), GRIA3(2892), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901), GUCA2A(2980), GUCA2B(2981), NGFR(4804), SLC23A2(9962)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kynurenic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do you have any recommendations for storage after reconstitution of the product?
    1 answer
    1. This product may be stored for several days at 4 °C. The product has not been evaluated for long term freezer storage. However, other sources note that stock solutions of kynurenic acid at 100 mM, initially prepared with 5 M NaOH and subsequently diluted with saline and the pH adjusted with 2 N HCl, may be stored at -20 °C. This information has not been validated. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/231/908/k3375pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review