Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1CSC(CC2=CC=C(OCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2)N1
InChI
1S/C20H22N2O5S/c1-2-26-20(23)18-13-28-19(21-18)11-14-5-9-17(10-6-14)27-12-15-3-7-16(8-4-15)22(24)25/h3-10,18-19,21H,2,11-13H2,1H3
InChI key
ZVYIJXLMBWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
SN-6 is a selective inhibitor of Na+/Ca++ exchanger (NCX) with some selectivity for the NCX1 isoform.
Selective Na+/Ca++ exchange (NCX) inhibitor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?