Przejdź do
C0496
CRT0044876
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid, 7-Nitroindole-2carboxylic acid, NSC 69877
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-154-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc2cccc([N+]([O-])=O)c2[nH]1
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)
InChI key
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CRT0044876 targets the APE1 active site and inhibits 3′-phosphodiesterase and 3′-phosphatase activities.
CRT0044876 targets the apurinic endonuclease (APE1) active site and inhibits its 3′-phosphodiesterase and 3′-phosphatase activities—essential steps in excision repair—with minimal effects on endonuclease IV, BamH1 restriction endonuclease, or topoisomerase I even at concentrations as high as 100 μM. At non-cytotoxic concentrations, CRT0044876 potentiates the cytotoxicity of several DNA base-targeting compounds, with accumulation of apurinic sites.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0616SML1124SML1497
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C0496-50MG04061833217856
C0496-10MG04061833217849