Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł 324,70 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
324,70 zł
Cena katalogowa382,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)-n2c(C)c([N+]([O-])=O)c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-10-16(18(20)21)14-8-5-12(19)9-15(14)17(10)11-3-6-13(22-2)7-4-11/h3-9,19H,1-2H3
InChI key
VVZNWYXIOADGSW-UHFFFAOYSA-N
General description
ID-8 is an inhibitor of dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A (DYRK1A).
Biochem/physiol Actions
ID-8 sustains self-renewal and pluripotency of mouse embryonic stem cells (ESCs) in vitro. Stimulates proliferation at a steady rate (observed in serum-free media supplemented with 10 μM over a 30 day period).
Sustains self-renewal and pluripotency of mouse embryonic stem cells (ESCs) in vitro.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: ≥9 mg/mL |
| color yellow | color orange | color light orange to dark orange | color yellow-orange |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Yusuke Higuchi et al.
Current molecular pharmacology, 9(3), 272-279 (2015-05-27)
Despite their high degree of identity and even higher homology, the two Kat3 transcriptional coactivators, CBP and p300, have distinct functions, particularly within the Wnt/β-catenin signaling cascade. ICG-001, by directly binding to CBP but not p300, inhibits CBP/β-catenin transcription and
A High-Throughput Screen Identifies DYRK1A inhibitor ID-8 that Stimulates Human Kidney Tubular Epithelial Cell Proliferation
Monteiro M B, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, ASN-2018040392 (2018)
Stefan Hindel et al.
PloS one, 10(6), e0128060-e0128060 (2015-06-11)
The purpose of our study was to validate perfusion quantification in a low-perfused tissue by dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) with shared k-space sampling using a blood pool contrast agent. Perfusion measurements were performed in a total of seven
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I1786-5MG | 04061833066089 |
| I1786-25MG | 04061833066072 |