Kluczowe dokumenty
V4515
VU0238429
solubility: ≥20 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(CN2C(=O)C(=O)c3cc(OC(F)(F)F)ccc23)cc1
InChI
1S/C17H12F3NO4/c1-24-11-4-2-10(3-5-11)9-21-14-7-6-12(25-17(18,19)20)8-13(14)15(22)16(21)23/h2-8H,9H2,1H3
Klucz InChI
CKLGZXFOLMHCMC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.