Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 862,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.40
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCNC1=C(C(=O)N(C)C1=O)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H23N3O2/c1-4-5-8-11-20-17-16(18(23)22(3)19(17)24)14-12-21(2)15-10-7-6-9-13(14)15/h6-7,9-10,12,20H,4-5,8,11H2,1-3H3
InChI key
SGLOMINNEBLJFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IM-54 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of necrosis.
IM-54 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of necrosis. The compound inhibits necrosis induced by oxidative stress. IM-54 does not inhibit apoptosis induced by anticancer drugs.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: ≥9 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL |
| color light orange to dark orange | color yellow-orange | color - | color yellow-orange |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?