Przejdź do
SML0084
IM-12
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-Fluorophenylethylamino)-1-methyl-4-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20FN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow-orange
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)C(NCCc2ccc(F)cc2)=C(C1=O)c3c(C)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C22H20FN3O2/c1-13-18(16-5-3-4-6-17(16)25-13)19-20(22(28)26(2)21(19)27)24-12-11-14-7-9-15(23)10-8-14/h3-10,24-25H,11-12H2,1-2H3
InChI key
ZKJAZFUFPPSFCO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK-3β inhibitor
IM-12 is a cell-permeable indolylmaleimide that acts as a Glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) inhibitor, activating downstream components of canonical Wnt signaling. IM-12 significantly increased β-catenin levels. When used to treat human neural progenitor cells, IM-12 promoted neuronal differentiation resulting in an increase of neuronal cells. It has an IC50 of 53 nM in an in vitro binding assay, compared with 92 nM for SB-216763 in the same assay condition.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0412SML1276V4515
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)