Przejdź do
I0909
6-Iodonordihydrocapsaicin
≥98% (HPLC), solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26INO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
protect from light
Aby zapytać o ten produkt I0909, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: ~44 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1cc(OC)c(O)cc1I
InChI
1S/C17H26INO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(21)19-12-13-10-16(22-2)15(20)11-14(13)18/h10-11,20H,3-9,12H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI key
AAORACFZMYMFCG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Biochem/physiol Actions
TRPV1 (V1) vanilloid receptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N7537C5366A3355
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: ~44 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
red
color
white
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuriko Oi-Kano et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 40, 209-218 (2016-12-13)
Oleuropein is the pungent principle of raw olives. Oleuropein aglycone (OA) is a major phenolic compound in extra virgin olive oil and the absorbed form of oleuropein. We aimed to determine the mechanism underlying the nutritional effects of oleuropein and
Giovanni Appendino et al.
British journal of pharmacology, 139(8), 1417-1424 (2003-08-19)
1. The C-5 halogenation of the vanillyl moiety of resiniferatoxin, an ultrapotent agonist of vanilloid TRPV1 receptors, results in a potent antagonist for these receptors. Here, we have synthesized a series of halogenated derivatives of 'synthetic capsaicin' (nonanoyl vanillamide=nordihydrocapsaicin) differing
Daniela L Uliana et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 34(9), 1043-1055 (2020-07-09)
Blockade of cannabinoid CB1 or vanilloid TRPV1 receptors in the ventromedial prefrontal cortex of rats respectively increases or decreases the conditioned emotional response during re-exposure to a context previously paired with footshocks. Although these mechanisms are unknown, they may involve
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I0909-25MG04061832556765
I0909-5MG04061832556772