Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 832,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
832,00 zł
Nazwa produktu
Chlorisondamine diiodide, ≥98% (HPLC), white, solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].C[N+](C)(C)CC[N+]1(C)Cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C1
InChI
1S/C14H20Cl4N2.2HI/c1-19(2,3)5-6-20(4)7-9-10(8-20)12(16)14(18)13(17)11(9)15;;/h5-8H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FPNVAOZHQUJJJQ-UHFFFAOYSA-L
Application
- as a nicotinic receptor antagonist to test its effect on trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS)-induced colitis[1]
- as an irreversible nicotinic acetylcholine(nAChR) blocker to pre-treat brain samples to test its effect on cytochrome P450 2B (CYP2B) induction[2]
- as a ganglionic blocker to test its effect on regulating corticosterone levels in rat with chronic stress[3]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition protect from light |
| solubility H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >20 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?