Przejdź do
N7537
NSC 663284
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
6-Chloro-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamino)quinoline-5,8-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16ClN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
red
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)c3ncccc3C1=O
InChI
1S/C15H16ClN3O3/c16-11-13(18-4-5-19-6-8-22-9-7-19)15(21)12-10(14(11)20)2-1-3-17-12/h1-3,18H,4-9H2
InChI key
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
NSC 663284 has been used as a cell division cycle 25 (CDC25) inhibitor to study its effects on the level of kizuna (kiz) dephosphorylation. It has also been used as a control in horseradish peroxidase/phenol red based assay and resazurin-based redox assay.
Biochem/physiol Actions
NSC 663284 is a quinolinediones, which is involved in the inhibition of cell cycle progression at both G1 and G2/M phase. It is also involved in inhibiting the dephosphorylation and activation of cyclin-dependent kinases (Cdks) in vitro and in vivo. NSC 663284 stops the proliferation of various tumor cell lines.
Potent, irreversible, cell permeable and mixed competitive CDC25 phosphatase family inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1537C127S8822
CNQX ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C127
CNQX
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
470.1 °F
flash_point_c
243.4 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)