Przejdź do
A3355
ATC0175
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-(cis-4-{[4-(Dimethylamino)quinazolin-2-yl]amino}cyclohexyl)-3,4-difluorobenzamide HCl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26ClF2N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1nc(N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)NC(=O)c3ccc(F)c(F)c3)nc4ccccc14
InChI
1S/C23H25F2N5O.ClH/c1-30(2)21-17-5-3-4-6-20(17)28-23(29-21)27-16-10-8-15(9-11-16)26-22(31)14-7-12-18(24)19(25)13-14;/h3-7,12-13,15-16H,8-11H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,28,29);1H/t15-,16+;
InChI key
HUUPKFUYSQNNLO-FAESNJTISA-N
Biochem/physiol Actions
ATC0175 is a non-peptide, orally active melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCHR1) antagonist.
Non-peptide, orally active melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCHR1) antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1037A0232SML1805
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A3355-10MG04061833030578