Przejdź do
H6647
L-Histidinol dihydrochloride
≥98% (TLC)
Synonim(y):
β-Aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanol dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
840,00 zł
630,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3300,00 zł
2475,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11N3O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.09
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
216-482-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3914853
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Histidinol dihydrochloride, ≥98 (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
SMILES string
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Application
L-Histidinol dihydrochloride has been used:
  • as a reagent in urinary metabolite analysis[1]
  • for making DT40 knockout cells, where cells were selected in 1mg/ml histidinol[2]
  • for inducing amino acid deprivation in HepG2 cells[3]
Biochem/physiol Actions
Precursor of histamine; reversible inhibitor of protein synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H3751H800053300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
244-247 °C, 249-252 °C (lit.)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)