Przejdź do
H8000
L-Histidine
≥99% (TLC), ReagentPlus®
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5090,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8690,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
32 230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
EC Number:
200-745-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
84088
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Histidine, ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
282 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
Application
L-histidine has been used for the selection of transformed cells. It has also been used to study its effects on the formation of verteporfin cross-linked oligomers in cellular homogenates.
Biochem/physiol Actions
Precursor of histamine by action of histidine decarboxylase.
L-Histidine is an essential amino acid. It binds to metal ions and may aid in the transport of copper. Histidine is widely present at the active sites of enzymes. It also has a role in binding of heme groups, macromolecules and phosphate groups in the binding sites of proteins.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H6034H391173767
L-Histidine
SAFC
H3911
L-Histidine
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
-
assay
≥99% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥98.5%
assay
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
TraceCERT®
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H8000-5G04061835361366
H8000-25G04061835361342
H8000-100G04061835361328
H8000-500G04061835361359
H8000-5KG04061833804957
H8000-1KG04061833804933
H8000-10G04061835361335
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of L-Histidine (H8000) in water?
    1 answer
    1. L-Histidine is fairly soluble in water but insoluble in alcohol and ether. It decomposes at a temperature of 251-252 °C. When dissolved in water, a clear solution can be achieved at a concentration of 50 mg/ml with 0.5 M hydrochloric acid.