Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-513-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
84089
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
280 °C
solubility
1 M HCl: soluble
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Histidine may be used in the design of peptide drugs, cationic peptides, such as analogues of carnosine. D-Histidine may also be used as a heavy metal sequestration agent.
Other Notes
Inactive isomer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99% (TLC) | assay 98.5-101.0% |
| solubility 1 M HCl: soluble | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 0.5 M HCl: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 280 °C | mp 282 °C (dec.) (lit.), ~285 °C (dec.) | mp 282 °C (dec.) (lit.) | mp 282 °C (dec.) (lit.) |
| color white | color white | color white to off-white | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?