Przejdź do
53300
Histamine dihydrochloride
≥99.0% (AT), powder or crystals, endogenous histamine receptor agonist
Synonim(y):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-298-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3624116
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
powder or crystals
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Histamine dihydrochloride, ≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
244-247 °C, 249-252 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI key
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Histamine is a hydrophilic amine derived from the decarboxylation of histidine by the enzyme L-histidine decarboxylase. Histamine has been shown to play a role in many physiological processes such as gastric secretion, neurotransmission, immune response, vasodialation, and inflammation. Additionally, studies have reported a role for histamine dihydrochloride with interleukin-2 (IL-2) in treatment of acute myeloid leukemia and in protection against alcohol-induced liver injury in rats[1].
Biochem/physiol Actions
Endogenous H1 and H2 histamine receptor agonist; activates nitric oxide synthetase; potent vasodilator.
Histamine dihydrochloride has been shown to activate nitric oxide synthetase and suppress or inhibit the generation of reactive oxygen species (ROS). Inhibition of ROS by histamine dihydrochloride allows activation of T cells and NK cells by IL-2[2]. In a rat model, histamine dihydrochloride suppressed ROS generated by Kupffer cells through the H2 histamine receptor[1].
Other Notes
Substrate for the assay of histamine-N-methyltransferase (EC 2.1.1.8); Ion-pair extraction of histamine from biological fluids for its determination by HPLC with fluorescence detection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H06000001309009H7250
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
assay
≥99% (TLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
244-247 °C, 249-252 °C (lit.)
mp
249-252 °C (lit.)
mp
249-252 °C (lit.)
mp
249-252 °C (lit.)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269), HRH2(3274)
ign. residue
≤0.2%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamine dihydrochloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)