Przejdź do
H4413
Hydroxyfasudil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
1-(1-Hydroxy-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N3O3S · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.83 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
composition
The two peaks show the equilibrim between the two tautomers
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Oc1nccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
InChI key
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U111H139B2417
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
color
white
color
white
color
white to off-white
color
yellow
Application
Hydroxyfasudil hydrochloride hydrate has been used as a ROCK inhibitor to study the role of different signaling pathways in the chemokines CCL19 and CCL21, the CCR7 ligands mediated effects on migratory and prosurvival, in CLL cells.
Biochem/physiol Actions
Hydroxyfasudil possessantispastic action. It is an active metabolite of fasudil. Hydroxyfasudil might enhance the dynamics of blood flow and prevent damage caused by neutrophils.
Rho-kinase inhibitor.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of migratory and prosurvival pathways induced by the homeostatic chemokines CCL19 and CCL21 in B-cell chronic lymphocytic leukemia
Cuesta-Mateos C, et al.
Experimental Hematology, 38(9), 756-764 (2010)
Pharmacological profile of hydroxy fasudil as a selective rho kinase inhibitor on ischemic brain damage
Satoh SI, et al.
Life Sciences, 69(12), 1441-1453 (2001)
Ghulam Mohammad et al.
Annals of clinical and laboratory science, 48(2), 137-145 (2018-04-22)
To investigate the effects of blocking Rho kinase pathway on the expression of inflammatory signaling pathways in the retina of diabetic mice and in human retinal Müller glial cells stimulated with high-glucose to replicate hyperglycemia. Retinas from diabetic mice and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H4413-25MG04061832448909
H4413-5MG04061832448916