Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł | |
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N3O2S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Cl[H].O=S(=O)(N1CCCNCC1)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14;;/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2;2*1H
InChI key
NOXXIYDYFSNHDF-UHFFFAOYSA-N
Application
HA-1077 dihydrochloride has been used:
- to relax cantilevers
- in the functional assessment of isolated coronary arteries
- to investigate the effect of azaindole-1, fasudil on acute hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)
Biochem/physiol Actions
HA-1077/fasudil, is a Rho kinase inhibitor. This ROCK inhibitor has the ability to increase cognitive deficits in animals, that have Alzheimer′s disease (AD). In humans, fasudil possesses high therapeutic effects against cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage (SAH). HA-1077 also acts as an inhibitor of protein kinases, like myosin light chain kinase and Rho associated kinase. Hence, it can block myosin phosphorylation.
Novel vasodilator agent which inhibits vascular smooth muscle contraction by acting as an intracellular Ca2+ antagonist.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL |
| color white to off-white | color white | color white to light tan | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Fasudil exerts cardioprotection in Animal Models of Myocardial Ischemia/Reperfusion injury: A Meta-analysis and Review of Preclinical Evidence and Possible Mechanisms
Huang Y, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 1083-1083 (2018)
M Seto et al.
European journal of pharmacology, 195(2), 267-272 (1991-03-26)
We examined the effects of HA1077, a potent inhibitor of protein kinases in vitro, on the relationship between tension and myosin-light chain (MLC20) phosphorylation in the initial phase of contraction of the rabbit aorta. The dose-response curve of HA1077 for
Acute pergolide exposure stiffens engineered valve interstitial cell tissues and reduces contractility in vitro
Capulli A K, et al.
Cardiovascular Pathology : the Official Journal of the Society For Cardiovascular Pathology, 25(4), 316-324 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H139-10MG | 04061832961811 |
| H139-5MG | 04061832961828 |