Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5210,00 zł 4428,50 zł |
Informacje o tej pozycji
521,00 zł
Nazwa produktu
(−)-trans-(1S,2S)-U-50488 hydrochloride hydrate, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D -39.0 to -32.0°, c = 0.5 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 13 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CN([C@H]1CCCC[C@@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.ClH.H2O/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;;/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H;1H2/t17-,18-;;/m0../s1
InChI key
UWPRPWMHQDPOFR-MPGISEFESA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 13 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| U111-5MG | 04061837404092 |
| U111-25MG | 04061832561394 |
| U111-100MG | 04061832561387 |