Przejdź do
H3128
Calconcarboxylic acid
suitable for use as an indicator for the titration of calcium
Synonim(y):
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalene-2-carboxylic acid, Patton and Reeder’s reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14N2O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.41
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-117-0
Beilstein/REAXYS Number:
727492
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
300 °C
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc2ccccc2c(N=Nc3c(O)cc(c4ccccc34)S(O)(=O)=O)c1O
InChI
1S/C21H14N2O7S/c24-16-10-17(31(28,29)30)13-7-3-4-8-14(13)18(16)22-23-19-12-6-2-1-5-11(12)9-15(20(19)25)21(26)27/h1-10,24-25H,(H,26,27)(H,28,29,30)/b23-22-
InChI key
MVQBFZXBLLMXGS-FCQUAONHSA-N
General description
Calconcarboxylic acid is a useful indicator for calcium titrations with EDTA in the presence of magnesium. It is also required for the staining of proteins in gels.
Calconcarboxylic acid is also known as Patton-Reeder indicator and is used in the determination of calcium at pH 12. Calconcarboxylic acid is a chelating agent and is used in the preparation of chelating sorbent along with chemically modified silica LiChroprep-NH2, for trace metal analysis. Calconcarboxylic acid coupled with 3-aminopropyltriethoxysilane (APS-CCA), a fluorescent probe, facilitates the medical detection of Ca2+ ions in the blood with minimal blood backgrounds using hydrophobic hexadecyltrimethoxysilane (HDS) as substrate in fluorimetric microarray method.
Application
Calconcarboxylic acid (CCA) has been used in the preparation of poly-CCA film for leukemia diagnosis by immobilization, hybridization of DNA and detection by methylene blue and differential pulse voltammetry.
Analysis Note
Contains an inert diluent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04595C204S5752
Calmagite indicator grade
Supelco
C204
Calmagite
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, blue
form
powder
form
solid
form
powder and chunks
form
powder
mp
300 °C
mp
300 °C
mp
330 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An electrochemical biosensor for detection of PML/RARA fusion gene using capture probe covalently immobilized onto poly-calcon carboxylic acid modified glassy carbon electrode
Wei N, et al.
Talanta, 78(4-5), 1227-1234 (2009)
Javier Villela-Castrejón et al.
Journal of food science, 82(7), 1726-1734 (2017-06-10)
Corn lime cooking generates a large amount of wastewater known as nejayote that is composed of suspended solids and solubilized phytochemicals. Spray drying can be an alternative to recover bioactive molecules, such as ferulic acid, from nejayote. Besides the yield
A high-throughput fluorimetric microarray with enhanced fluorescence and suppressed ?coffee-ring? effects for the detection of calcium ions in blood
Ding Y, et al.
Scientific Reports, 6, 38602-38602 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H3128-25G04061833792605
H3128-5G04061833792612
H3128-100G04061833792582