Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
723,00 zł
Nazwa produktu
Calmagite, indicator grade
grade
indicator grade
Quality Segment
form
powder and chunks
technique(s)
titration: suitable
mp
330 °C (lit.)
λmax
602 nm
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)N=Nc2c(O)cc(c3ccccc23)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O5S/c1-10-6-7-14(20)13(8-10)18-19-17-12-5-3-2-4-11(12)16(9-15(17)21)25(22,23)24/h2-9,20-21H,1H3,(H,22,23,24)
InChI key
VBRNLOQCBCPPHL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MPL(4352)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description indicator grade | description suitable for use as an indicator for the titration of calcium | description ACS reagent, ≥90% | description ≥98% (HPLC) |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Gene Information human ... MPL(4352) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder and chunks | form powder | form powder | form powder |
| grade indicator grade | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| mp 330 °C (lit.) | mp 300 °C | mp 290 °C (dec.) (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?