Nazwa produktu
Sulfochlorophenol S sodium calcium salt,
assay
>99% (TLC)
Quality Level
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, blue
εmax
430 at 566 nm in 0.1 M HCl
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2c(O)c3c(O)c(\N=N\c4cc(Cl)cc(c4O)S([O-])(=O)=O)c(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H14Cl2N4O16S4.4Na/c23-8-3-10(19(29)14(5-8)47(39,40)41)25-27-17-12(45(33,34)35)1-7-2-13(46(36,37)38)18(22(32)16(7)21(17)31)28-26-11-4-9(24)6-15(20(11)30)48(42,43)44;;;;/h1-6,29-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);;;;/q;4*+1/p-4/b27-25+,28-26+;;;;
InChI key
NCDAELHWVFKWLY-PASCWWRVSA-J
General description
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S5752-500MG | 04061832344294 |