Przejdź do
1.04595
Kwas kalkonokarboksylowy
metal indicator
Synonim(y):
Odczynnik Pattona i Reedersa, kwas 2-hydroksy-1-(2-hydroksy-4-sulfo-1-naftylazo)-naftaleno-3-karboksylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14N2O7S · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.44
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
223-117-0
NACRES:
NB.21
MDL number:
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas kalkonokarboksylowy, metal indicator
Quality Segment
form
solid
technique(s)
titration: suitable
mp
300 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(c(c1)O)N=Nc3c4c(cc(c3O)C(=O)O)cccc4)cccc2
InChI
1S/C21H14N2O7S/c24-16-10-17(31(28,29)30)13-7-3-4-8-14(13)18(16)22-23-19-12-6-2-1-5-11(12)9-15(20(19)25)21(26)27/h1-10,24-25H,(H,26,27)(H,28,29,30)
InChI key
MVQBFZXBLLMXGS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Półprzewodnikowe membrany polimerowe do prostego, czułego i taniego monitorowania rtęci w wodzie...: W niniejszym badaniu wykorzystano kwas kalkonokarboksylowy w półprzewodnikowych membranach polimerowych do monitorowania rtęci w wodzie. Metoda ta oferuje proste, czułe i opłacalne podejście do monitorowania środowiska, podkreślając potencjał szerokiego zastosowania w ocenie jakości wody (Kallithrakas-Kontos et al., 2019).
  • Nowa metoda fluorescencyjnego wygaszaniado oznaczaniafosfoprotein przy użyciu kwasu kalkonakarboksylowego: Badania te wprowadzają metodę fluorescencyjnego wygaszania przy użyciu kwasu kalkonakarboksylowego do oznaczania fosfoprotein. Technika ta jest istotna dla proteomiki i badań biochemicznych, zapewniając nowe narzędzie do analizy białek (Zhu et al., 2015).
  • Tworzenie nowych nie-oksydowych gatunków wanadu(IV) w roztworze wodnym i w stanie stałym przez ligandy trójzębne (O, N, O) i racjonalizacja ich zachowania EPR..: Kwas kalkonokarboksylowy jest używany jako ligand do tworzenia nieoksoidowych gatunków wanadu(IV). Badanie to pogłębia zrozumienie chemii wanadu i jego potencjalnych zastosowań w katalizie i materiałoznawstwie (Sanna et al., 2013).
  • Elektroforetyczna nanotechnologia kompozytowych elektrod dla elektrochemicznych superkondensatorów...: W artykule zbadano zastosowanie kwasu kalkonokarboksylowego w produkcji elektrod kompozytowych do superkondensatorów. Odkrycia te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju wysokowydajnych urządzeń do magazynowania energii (Su i Zhitomirsky, 2013).
Analysis Note
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 9
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): pozytywny wynik testu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H3128104594C204
Calmagite indicator grade
Supelco
C204
Calmagite
description
metal indicator
description
suitable for use as an indicator for the titration of calcium
description
metal indicator
description
indicator grade
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder and chunks
mp
300 °C
mp
300 °C
mp
-
mp
330 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
530 kg/m3
bulk density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Womit und zu welchen Teilen mische ich die 5g Feststoff?
    1 answer
    1. This compound is soluble at 10 mg/mL in 1 M NaOH. Other sources also report that this material is soluble in water and ethanol, however, no rate is provided.