Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... H4C1(121504)
General description
Histony są wysoce podstawowymi białkami chromatyny. Ściśle pakują i organizują eukariotyczne DNA w nukleosomy. Nukleosomy składają się z oktameru histonów zbudowanego z tetrameru histonów H3 i H4 z dwoma dimerami histonów H2A i H2B, przy czym 147 par zasad DNA jest owiniętych wokół tego kompleksu histonów.[1]
Application
Biochem/physiol Actions
Histony regulują transkrypcję, replikację DNA, naprawę DNA i rekombinację.[1]
Other Notes
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Gene Information human ... H4C1(121504) | Gene Information human ... H2AC20(8338) | Gene Information human ... H1.0(3005) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H2667-100UG | 04061833234662 |