Przejdź do
H2292
Histon H3.1
Synonim(y):
Histone, Human
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
concentration
1 mg/mL
technique(s)
MALDI-TOF: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3.1 jest wariantem histonu H3.[1] Różni się od H3.2 tym, że reszta 96 jest cysteiną zamiast seryną.[2] H3.1 jest histonem zależnym od replikacji i jest składnikiem nukleosomów podczas fazy S.[3]
Application
Histon H3.1 human został użyty w teście metylotransferazy histonowej in vitro Schizosaccharomyces pombe Set7 do badań spektrometrii mas ze wspomaganą laserowo desorpcją jonizacji w czasie przelotu (MALDI-TOF).[4]
Biochem/physiol Actions
Histon H3.1 człowieka (H3.1) ulega większości modyfikacji potranslacyjnych, w szczególności acetylacji i demetylacji odpowiednio lizyny 14 i 9.[1] Podczas różnicowania poziomy transkryptów H3.1 zmniejszają się wraz ze spowolnieniem podziałów komórkowych.[2] W przyłączaniu H3.1 do chromatyny pośredniczy chaperon, czynnik składania chromatyny (CAF-1).[1] A transversion mutation in the H3.1 may be implicated in glioma.[3]
Physical form
Dostarczany jako 1 mg/ml w 20 mM NaPO4, pH 7,0, 0,3 M NaCl, 1 mM EDTA i 1 mM DTT.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1917H2667H2167
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
MALDI-TOF: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H1.0(3005)
Gene Information
human ... H4C1(121504)
Gene Information
human ... H2BC1(255626)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)