Przejdź do
H1917
Histon H1
Synonim(y):
Histone, Human
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... H1.0(3005)
General description
Histon H1 jest częścią struktury chromatyny wysokiego rzędu i jest białkiem łącznikowym związanym z cząsteczką rdzenia nukleosomu. Histon H1 jest mapowany na ludzki chromosom 6. Histon H1 występuje w różnych izoformach. Histon H1 składa się z N-końcowego regionu bogatego w hydrofobowość, centralnej domeny globularnej i C-końcowego z wewnętrznie nieuporządkowanymi regionami.
Biochem/physiol Actions
C-końcowe regiony histonu H1 są niezbędne do wiązania się z chromatyną. Umiejscowienie H1 jest niezbędne do pozycjonowania nukleosomów. Histon H1 utrzymuje architekturę chromosomów i stabilizuje zagęszczanie nukleosomów podczas interfazy. Mutanty H1-null wykazują zwiększone tempo aberracji chromatyny i defekty wzrostu. Histon H1 moduluje embriogenezę i naprawę DNA. Histon H1 ulega modyfikacjom potranslacyjnym, w tym fosforylacji, metylacji i acetylacji, z których każda pełni różne funkcje fizjologiczne. Histon H1 i jego warianty przyczyniają się do patogenezy raka, choroby Alzheimera, niepłodności męskiej i zaburzeń związanych z odpornością.
Physical form
Dostarczany jako 1 mg/ml w 20 mM NaPO4, pH 7,0, 0,3 M NaCl, 1 mM EDTA i 1 mM DTT.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H2042H2667H2542
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Gene Information
human ... H1.0(3005)
Gene Information
human ... H2AC20(8338)
Gene Information
human ... H4C1(121504)
Gene Information
human ... H3-3A(3020)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)