Przejdź do
H2042
Histon H2A
Synonim(y):
Histone, Human
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... H2AC20(8338)
General description
Histony są wysoce podstawowymi białkami chromatyny. Ściśle upakowują i organizują eukariotyczne DNA, tworząc nukleosomy. Nukleosom składa się z oktamerycznego histonu rdzeniowego zbudowanego z tetrameru histonów H3 i H4 z dwoma dimerami histonów H2A i H2B. 147 par zasad DNA jest owiniętych wokół kompleksu histonów. H2A składa się z C-końcowego ogona rozciągającego się poza cząsteczkę rdzenia nukleosomu.
Application
Histon H2A human został wykorzystany jako zewnątrzkomórkowa pułapka neutrofili (NET) do badania jego wpływu na integralność błony i żywotność makrofagów (MFS) i komórek dendrytycznych (DCS). Został on również wykorzystany w daleko-zachodniej analizie blot do identyfikacji białek.
Biochem/physiol Actions
Histony modulują dostępność DNA podczas transkrypcji, replikacji DNA, naprawy DNA i rekombinacji. Końce N i C ulegają modyfikacjom potranslacyjnym (PTM) zmieniającym owijanie DNA i regulację chromatyny.
Physical form
Dostarczany w 20 mM Na3PO4, pH 7,0, 0,3 M NaCl i 1 mM EDTA.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)