Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 736,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
736,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... H3-3A(3020)
Other Notes
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source rat |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... H3-3A(3020) | Gene Information human ... H2AC20(8338) | Gene Information human ... H4C1(121504) | Gene Information human ... H3F3B(3021) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H2542-100UG | 04061833234655 |