Przejdź do
G6378
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonim(y):
G-6-P-DH, Zwischenferment
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
689,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
2000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-602-6
MDL number:
Specific activity:
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type XV
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
mol wt
128 kDa
purified by
crystallization
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G-6-P-DH) is a key regulatory enzyme in the first step of the pentose phosphate pathway. G-6-P-DH is a glycoprotein[1] with a molecular mass of 128 kDa (gel filtration).[2]
Application
Glucose-6-phosphate dehydrogenase is used to test ketose reductase activity in developing maize endosperm.[3]
Biochem/physiol Actions
Glucose-6-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway<<<17>>>.
Physical form
Lyophilized and essentially sulfate-free; contains approx. 20% sodium citrate based on dry weight
Preparation Note
Prepared from G7877
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of D-glucose 6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per min in the presence of NADP at pH 7.4 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7877G5885G5760
specific activity
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
>= 550 units/mg protein (biuret)
specific activity
550-1,100 units/mg protein (biuret)
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
agriculture
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
128 kDa
mol wt
128 kDa
mol wt
128 kDa
mol wt
54 kDa
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What are the recommended reconstitution and storage procedures for item G6378, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker's yeast (S. cerevisiae)?
    1 answer
    1. To reconstitute dissolve G6378, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, in water and a dilute buffer. Following reconstitution, it should be refrigerated at 4°C, with stock solutions remaining stable for up to 6 months at this temperature.
      Helpful?
  2. What does Type XV mean in the description of Product G6378, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase?
    1 answer
    1. The type designation Type XV is a Sigma in-house designation and does not represent any kind of biochemical significance. It simply refers to the order of addition of the product to the catalog (i.e., first there was a type I, then a type II, etc.).
      Helpful?
  3. What are the Km values for Product G6378, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase?
    1 answer
    1. The Km values for glucose 6-phosphate and NADP are 2.0 x 10-5 and 2.0 x 10-6 , respectively in Tris buffer, pH 8.0 containing 10 mm magnesium chloride at 38°C.
      Helpful?
  4. What is the activity and protein content of the lot number of Product G6378, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, I have?
    1 answer
    1. The protein content and the specific activity of the enzyme can be found on the lot-specific certificate of analysis.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.