Przejdź do
G5885
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
lyophilized powder, >= 550 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
G-6-P-DH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
2000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-602-6
MDL number:
Specific activity:
>= 550 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
type
Type XXIV
form
lyophilized powder
specific activity
>= 550 units/mg protein (biuret)
mol wt
128 kDa
composition
Protein, 15-40% biuret
application(s)
agriculture
foreign activity
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%, PGI ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
Glucose-6-Phophate Dehydrogenase (G-6-PDH) comprises His-Asp catalytic dyad and exists as a homodimer. Structurally, G-6-PDH encompasses a Rossmann dinucleotide binding fold in the coenzyme binding domain region. It also harbors a large β + α domain and has a unique aspartate residue at position 374.
Application
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides has been used along with hexokinase in the determination of glucose from mice liver samples.
Biochem/physiol Actions
Glucose-6-Phophate Dehydrogenase (G-6-PDH) can utilize either nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+) or NAD+ as coenzyme making it crucial for bacterial metabolism.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Physical form
Lyophilized powder containing Ficoll and Tris buffer salts
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of D-glucose 6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per min in the presence of NAD at pH 7.8 at 30 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8529G5760G4134
description
lyophilized powder, >= 550 units/mg protein (biuret)
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥550 units/mg protein (biuret)
description
Type XXIII, ammonium sulfate suspension, 550-1,100 units/mg protein (biuret), ≥2.0 mg/mL Biuret
description
Type IX, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
specific activity
>= 550 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
specific activity
550-1,100 units/mg protein (biuret)
specific activity
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
mol wt
128 kDa
mol wt
-
mol wt
54 kDa
mol wt
128 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the molecular weight of Product No. G5885, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase?
    1 answer
    1. The molecular weight of this enzyme has not been determined.  However, Biochem. Biophys. Res. Comm. 59, 894 (1974) reports a molecular weight of 55,000 daltons for the monomer.  The enzyme is functionally active as a dimer or tetramer.
      Helpful?
  2. In which solvent can Product No. G5885, Glucose- 6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides, be dissolved?
    1 answer
    1. The product can be dissolved at 1 mg/ml in 5 mM glycine buffer , pH 8, (with or without 0.1% BSA)or in deionized water at 1 mg/ml (buffer is preferable).
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Can solutions of Product No. G5885, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, recombinant from Leuconostoc  mesenteroides, be stored?
    1 answer
    1. Solutions in buffer may be aliquotted and stored frozen at -20°C for about 1-2 months.
      Helpful?
  5. What are the differences between Product No. G8529, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase and Product No. G5885, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase?
    1 answer
    1. Product No. G8529 is a recombinant protein from Leuconostoc mesenteroides, expressed in Escherichia coli.  Product No. G5885 is a non-recombinant protein from Leuconostoc mesenteroides.