Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 735,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
273,00 zł
biological source
bakers yeast
Quality Segment
type
Type VII
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥200 units/mg protein
mol wt
128 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
solubility
water: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity 550-1,100 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥200 units/mg protein |
| biological source bakers yeast | biological source - | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source - |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?