Przejdź do
G5760
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
Type XXIII, ammonium sulfate suspension, 550-1,100 units/mg protein (biuret), ≥2.0 mg/mL Biuret
Synonim(y):
G-6-P-DH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
2000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-602-6
MDL number:
Specific activity:
550-1,100 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Concentration:
≥2.0 mg/mL Biuret
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
type
Type XXIII
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
550-1,100 units/mg protein (biuret)
mol wt
54 kDa
concentration
≥2.0 mg/mL Biuret
foreign activity
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%, PGI ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
Research area: Cell Signaling
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is found in the cytoplasm of all cells. The G6PD enzyme is encoded by the Gd gene, located on the long arm of the X chromosome.Glucose-6-phosphate Dehydrogenase (G6PD) from Leuconostoc mesenteroides catalyzes the oxidation of glucose 6-phosphate in the presence of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+). It corresponds to a molecular weight of 54 kDa and exists as a homodimer.
Application
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides has been used:
  • as a component of reaction mixture for assaying mannose- and glucose-6-phosphate activity
  • as a component of reaction mixture in the nevirapine inhibition studies in human hepatic microsomes
  • in the glucose-phosphorylating activity of chloroplast extracts
  • as a model to test the effect of seed protein fractions on enzyme protection during dehydration.
  • in assays for nicotinamide adenine dinucleotide and tissue pyridine nucleotides.[1]
Biochem/physiol Actions
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is a housekeeping enzyme that protects cells from damage caused by reactive oxygen species by supplying substrates that help prevent oxidative harm. G6PD from Leuconostoc mesenteroides catalyzes the oxidation of glucose 6-phosphate in the presence of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+) as the first step in the pentose phosphate pathway. Lysine 21 in the Glucose-6-phosphate Dehydrogenase (G6PD) is crucial for binding NAD+. G6PD uses NAD+ or NADP+ based on the catabolic or anabolic metabolic pathway.G6PD deficiency can lead to acute hemolysis, neonatal jaundice, or severe chronic non-spherocytic hemolytic anemia.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Physical form
Suspension in 2.7 M (NH4)2SO4 solution containing 42 mM Tris and 0.8 mM MgCl2
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of D-glucose 6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per min in the presence of NAD at pH 7.8 at 30 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8404G5885G8529
specific activity
550-1,100 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
specific activity
>= 550 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
concentration
≥2.0 mg/mL Biuret
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
54 kDa
mol wt
128 kDa
mol wt
128 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.
Produkty
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G5760-200UN04061832729879
G5760-2KU04061832729886
G5760-1KU04061833638422
G5760-10KU04061833638415
Questions
  1. How much mililiter this suspension ? What is amount of protein? Product number G5760 200 UN- LmG6PD Please answer the question
    1 answer
    1. The concentration and volume of this product varies from lot to lot. The protein content and activity of this enzyme are reported on the lot-specific Certificate of Analysis. The volume may be calculated using this information. For example, the 200 unit package size of a given lot that reports a protein content of 2 mg/mL and an activity of 600 units per milligram protein will have a volume of 167 uL. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/g5760#product-documentation