Przejdź do
G5131
Guanosine 5′-diphospho-D-mannose sodium salt from Saccharomyces cerevisiae
Type I, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
GDP-Man, GDP-mannose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
545,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H23N5O16P2Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.30
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥97% (HPLC)
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type I
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C16H25N5O16P2.Na.H/c17-16-19-12-6(13(28)20-16)18-3-21(12)14-10(26)8(24)5(34-14)2-33-38(29,30)37-39(31,32)36-15-11(27)9(25)7(23)4(1-22)35-15;;/h3-5,7-11,14-15,22-27H,1-2H2,(H,29,30)(H,31,32)(H3,17,19,20,28);;
InChI key
MEXITZOHWLXZKR-UHFFFAOYSA-N
General description
Guanosine 5′-diphospho-D-mannose (GDP-D-mannose) is present in high cytosolic levels in Saccharomyces cerevisiae. It is crucial for protein mannosylation.[1] GDP-D-mannose is an important precursor to produce GDP-l-fucose.[1]
Application
Guanosine 5′-diphospho-D-mannose sodium salt from Saccharomyces cerevisiae has been used as a nucleotide sugar in transglycosylation enzymatic assay and hydrolysis based catalytic reactions with S-glycosyltransferases (SunS).[2]
Guanosine 5′-diphospho-D-mannose sodium salt has been used as a component of ATP regeneration system for in vitro vesicle formation from Saccharomyces cerevisiae microsomes. It has also been used as a component of the buffer for mannosyl transferase activity assay.
Biochem/physiol Actions
Guanosine diphosphate mannose (GDP-mannose) is a nucleotide sugar substrate for glycosyltransferase (mannosylation) reactions mediated by mannosyltransferases.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4401G7252G7127
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥85%
assay
≥92.5%
assay
≥96% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
type
Type I
type
-
type
Type VI
type
Type I
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How to dissolve Guanosine 5′-diphospho-D-mannose sodium salt? 
    1 answer
    1. This product is soluble at 50 mg/mL in water.